Imprimer
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H51925.03 H51925.06
H51925.03EA 83.9 EUR
H51925.03 H51925.06
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 568577-88-8 Molecular Formula: C16H24BNO3 Formula Weight: 289.18 MDL No.: MFCD04112544
Formule: C₁₆H₂₄BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112544
Numéro CAS: 568577-88-8