3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, (4-Methylpiperazin-1-yl)(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanone
Purity: 97%
CAS No.: 883738-38-3
Molecular Formula: C18H27BN2O3
Formula Weight: 330.23
Melting Point: 86-89°
MDL No.: MFCD05864308
Formule:
C₁₈H₂₇BN₂O₃ Point de fusion: 86…89 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05864308 Numéro CAS: 883738-38-3 |