Imprimer
N(α)-Fmoc-D-tryptophan
Marques : Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-D-Trp-OH
8.52150.0025 8.52150.0005
04-13-1035-25EA 622 EUR
04-13-1035-25 04-13-1035-5
N(α)-Fmoc-D-tryptophan
N(α)-Fmoc-D-tryptophan
Formule: C₂₆H₂₂N₂O₄
Poids moléculaire: 426.46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062954
Numéro CAS: 86123-11-7