Imprimer
Sulfolane ≥80% (p/p)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,1-Dioxyde de tétrahydrothiophène
H32505.AP H32505.0F
H32505.APEA 48.9 EUR
H32505.AP H32505.0F
Sulfolane ≥80% (p/p)
Sulfolane
CAS No.: 126-33-0 Molecular Formula: C4H8O2S Formula Weight: 120.17 Odour: Weak, characteristic Melting Point: 0-5° Beilstein Reference: 107765 Merck Reference: 14,8955 MDL No.: MFCD00005484
Formule: C₄H₈O₂S
Point de fusion: 0…5 °C
Densité: 1,212
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005484
Numéro CAS: 126-33-0
EINECS: 204-783-1
Indice Merck: 14,8955