Imprimer
Uracil-5-boronic acid 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4-Dihydroxypyrimidine-5-boronic acid, (2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)boronic acid
H27219.MD H27219.03
H27219.MDEA 225 EUR
H27219.MD H27219.03
Uracil-5-boronic acid 95%
Uracil-5-boronic acid
Purity: 95% CAS No.: 70523-22-7 Molecular Formula: C4H5BN2O4 Formula Weight: 155.90 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 300° MDL No.: MFCD01318983
Formule: C₄H₅BN₂O₄
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD01318983
Numéro CAS: 70523-22-7