Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.99%,
CAS No.: 20219-33-4
Molecular Formula: C13H27O6Ta
Formula Weight: 460.30
Flash Point:
Formule:
C₁₃H₂₇O₆Ta Point d'ébullition: 95 °C (0,5 mmHg) Point de fusion: 45 °C Densité: 1,5 Point éclair: >65 °C (149 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00145349 Numéro CAS: 20219-33-4 |