N-Fmoc-D-valine
Marques : Novabiochem (Part of Merck)Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-D-Val-OH, D-Valine, N-FMOC protected
Formule:
C₂₀H₂₁NO₄ Poids moléculaire: 339.39 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00062953 Numéro CAS: 84624-17-9 |