Imprimer
4-Chloro-N-methylpicolinamide ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
H50535.03 H50535.MD
H50535.03EA 272 EUR
H50535.03 H50535.MD
4-Chloro-N-methylpicolinamide ≥97%
4-Chloro-N-methylpicolinamide
Purity: 97% CAS No.: 220000-87-3 Molecular Formula: C7H7ClN2O Formula Weight: 170.60 Melting Point: 39-43° MDL No.: MFCD02185921
Formule: C₇H₇ClN₂O
Point de fusion: 39…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02185921
Numéro CAS: 220000-87-3