1,1-Cyclohexanediacetic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 4355-11-7
Molecular Formula: C10H16O4
Formula Weight: 200.23
Melting Point: 178-182°
MDL No.: MFCD00001519
Formule:
C₁₀H₁₆O₄ Point de fusion: 178…182 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001519 Numéro CAS: 4355-11-7 EINECS: 224-427-9 |