Imprimer
6-Bromopicolinamide ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromopyridine-2-carboxamide
H31811.03 H31811.06
H31811.03EA 71.3 EUR
H31811.03 H31811.06
6-Bromopicolinamide ≥97%
6-Bromopicolinamide
Purity: 97% CAS No.: 25194-52-9 Molecular Formula: C6H5BrN2O Formula Weight: 201.02 MDL No.: MFCD00234154
Formule: C₆H₅BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234154
Numéro CAS: 25194-52-9