Imprimer
Gold zinc alloy (90:10 w%) ≥99.95% (base métaux), cartouche 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43470.KG 43470.KJ
43470.KGEA 259 EUR
43470.KG 43470.KJ
Gold zinc alloy (90:10 w%) ≥99.95% (base métaux), cartouche 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length
Gold zinc alloy (90:10 w%)
Purity: 99.95% Molecular Formula: Au:Zn; 90:10 wt% Physical Form: ≈0.45g/slug MDL No.: MFCD02092916