N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 61425-27-2
Molecular Formula: C11H15NO3
Formula Weight: 209.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 82-84°
MDL No.: MFCD00672531
Formule:
C₁₁H₁₅NO₃ Point de fusion: 82…84 °C |
Numéro MDL:
MFCD00672531 Numéro CAS: 61425-27-2 |