Imprimer
DL-Ethionine 98
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-4-(ethylthio)butanoic acid
A13154.03 A13154.06 A13154.14
A13154.03EA 55.8 EUR
A13154.03 A13154.06 A13154.14
DL-Ethionine 98
DL-Ethionine
Purity: 98% CAS No.: 67-21-0 Molecular Formula: C6H13NO2S Formula Weight: 163.24 Odour: Odourless Melting Point: ca 265° dec. Beilstein Reference: 1722529 Merck Reference: 14,3738 MDL No.: MFCD00063102
Formule: C₆H₁₃NO₂S
Poids moléculaire: 163.24 g/mol
Point de fusion: ∼ 265 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063102
Numéro CAS: 67-21-0
EINECS: 200-647-0