Imprimer
DL-Ethionine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
146170025 146170100 146170500
ACRO146170025EA 48.2 EUR
ACRO146170025 ACRO146170100 ACRO146170500
DL-Ethionine 98%
DL-Ethionine
Formule: C₆H₁₃NO₂S
Point de fusion: 265…268 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063102
Numéro CAS: 67-21-0
EINECS: 200-647-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
GC ≥94.0 %