Imprimer
Dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')tin 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Di-n-butyltinbis(acetylacetonate), Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate), (OC-6-11)-Dibutylbis(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)Tin
B23921.0B B23921.18 B23921.30
B23921.0BEA 351 EUR
B23921.0B B23921.18 B23921.30
Dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')tin 95%
Dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')tin
Purity: 95% CAS No.: 22673-19-4 Molecular Formula: C18H32O4Sn Formula Weight: 431.16 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.5150 Odour: Weak Melting Point: 26° Boiling Point: 150° UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00077994
Formule: C₁₈H₃₂O₄Sn
Poids moléculaire: 431.15 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C
Densité: 1.22
Point éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077994
Numéro CAS: 22673-19-4
EINECS: 245-152-0
ADR: 3 III