Imprimer
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
H63174.03 H63174.06
H63174.03EA 150 EUR
H63174.03 H63174.06
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Purity: 95% CAS No.: 590371-38-3 Molecular Formula: C7H4F3NO2 Formula Weight: 191.11 Physical Form: Solid Appearance: Off-white MDL No.: MFCD08234940
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234940
Numéro CAS: 590371-38-3