tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Bromo-methyl-benzoic acid mono tert-butyl ester, tert-Butyl 4-(bromomethyl)benzoate
Formule:
C₁₂H₁₅BrO₂ Poids moléculaire: 271.15 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04973450 Numéro CAS: 108052-76-2 |