4-Amino-2-bromobenzonitrile 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 53312-82-6
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD03695814
Formule:
C₇H₅BrN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03695814 Numéro CAS: 53312-82-6 ADR: 6.1,III |