Imprimer
2-Thiopheneboronic acid pinacol ester ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H63819.03 H63819.06 H63819.14
H63819.03EA 49.9 EUR
H63819.03 H63819.06 H63819.14
2-Thiopheneboronic acid pinacol ester ≥98%
2-Thiopheneboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 193978-23-3 Molecular Formula: C10H17BO3S Formula Weight: 228.12 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 65-70° MDL No.: MFCD05663878
Formule: C₁₀H₁₅BO₂S
Point de fusion: 65…70 °C
Numéro MDL: MFCD05663878
Numéro CAS: 193978-23-3