Imprimer
Forskolin
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate
11018-1 11018-5 11018-10 11018-50
CAYM11018-1EA 41.7 EUR
CAYM11018-1 CAYM11018-5 CAYM11018-10 CAYM11018-50
Forskolin
Forskolin
Formule: C₂₂H₃₄O₇
Numéro MDL: MFCD00082317
Numéro CAS: 66575-29-9
EINECS: 266-410-9