Imprimer
D(-)-Luciférine sel de sodium ≥95%
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14682-50 14682-100 14682-500 14682-1
CAYM14682-50EA 59.5 EUR
CAYM14682-50 CAYM14682-100 CAYM14682-500 CAYM14682-1
D(-)-Luciférine sel de sodium ≥95%
D(-)-Luciférine sel de sodium
Formule: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂
Numéro MDL: MFCD00044938
Numéro CAS: 103404-75-7