Imprimer
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Iodopyrazole
H36465.03 H36465.06
H36465.03EA 69 EUR
H36465.03 H36465.06
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
3-Iodo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃IN₂
Poids moléculaire: 193.98 g/mol
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12022324
Numéro CAS: 4522-35-4