Imprimer
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H62127.03 H62127.06
H62127.03EA 220 EUR
H62127.03 H62127.06
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 96%
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Purity: 96% CAS No.: 625446-22-2 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Physical Form: Solid
Formule: C₈H₆BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411551
Numéro CAS: 625446-22-2