Imprimer
Benzyl chloromethyl ether ≥70%, tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): ((Chloromethoxy)methyl)benzene
H60207.AD H60207.AK
H60207.ADEA 136 EUR
H60207.AD H60207.AK
Benzyl chloromethyl ether ≥70%, tech.
Benzyl chloromethyl ether
Formule: C₈H₉ClO
Point d'ébullition: 102 °C
Densité: 1,126
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000886
Numéro CAS: 3587-60-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III