Imprimer
2-Fluoro-m-toluidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H61143.14 H61143.22
H61143.14EA 202 EUR
H61143.14 H61143.22
2-Fluoro-m-toluidine ≥98%
2-Fluoro-m-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 1978-33-2 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.14 Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 87°/12mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD06410915
Formule: C₇H₈FN
Point d'ébullition: 87 °C (12 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410915
Numéro CAS: 1978-33-2
ADR: 6.1,III