Imprimer
Fmoc-L-phenylalanine
Marques : Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine, N-α-Fmoc-L-Phenylalanine, Fmoc-Phe-OH, N-Fmoc-L-phenylalanine
8.52011.0250 8.52016.0250
8.52011.0250EA 174 EUR
8.52011.0250 8.52016.0250
Fmoc-L-phenylalanine
Fmoc-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₁NO₄
Numéro MDL: MFCD00037128
Numéro CAS: 35661-40-6
EINECS: 252-661-1