Imprimer
Marqueurs de laboratoire
Fournisseur: MICRONOVA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PEN-40 PEN-40IR
811-0177EA 121 EUR
811-0177 811-0178
Marqueurs de laboratoire
Stylos Marqueurs de laboratoires
Les marqueurs de laboratoire permettent d'écrire sur des surfaces froides ou humides, sur des sacs en plastique ou sur du matériel jetable de laboratoire. L'encre ne laisse pas de traînées, mais elle reste effaçable en cas de besoin, sur les matériels comme le verre, le métal ou la porcelaine.
  • Pointe fine, encre noire
  • Indélébiles sur la plupart des surfaces
  • Résistant à l'alcool
  • Séchage rapide
  • Existent en version stérile (irradiation aux rayons gamma)
Materials of construction: High-density poly barrel. Permanent, quick drying, alcohol- resistant black ink.
Chemical compatibility: Holds up to wipedown with IPA, bleach, and phenols. Integrity of printed barrel will be compromised with thinners and strong solvents.
Attention: Markers cannot be used with Ethanol or other alcohols.