Imprimer
Ferroïne solution indicatrice pour l'analyse des eaux usées solution indicateur for waste water analysis, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.09161.0100 1.09161.0500
1.09161.0100EA 95.9 EUR
1.09161.0100 1.09161.0500
Ferroïne solution indicatrice pour l'analyse des eaux usées solution indicateur for waste water analysis, Supelco®
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate)
Formule: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Densité: 1,01 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036428
Numéro CAS: 14634-91-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.2 %; buffer pH 4.0) 2.4 - 2.8
pH-value (20 °C) 3.5 - 4.5
Application test conforms