Imprimer
VWR® pHenomenal® MU 6100 H, Multimètre (pH/conductivité/oxygène dissous), portable
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
665-0311EA 1310 EUR
665-0311 665-0312
VWR® pHenomenal® MU 6100 H, Multimètre (pH/conductivité/oxygène dissous), portable
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Cet instrument convivial et portable avec boîtier IP 67 solide offre une résolution et une précision élevées pour des mesures de pH, de mV, de conductivité et d'oxygène précises lors des applications de terrain (2 mesures simultanées uniquement). À utiliser avec la sortie USB étanche pour connexion à un ordinateur. Conforme aux BPL.
  • Grand écran graphique LCD avec rétro-éclairage LED continu pour afficher les mesures de paramètres et de température simultanément
  • Fonction d'enregistrement des données sélectionnable entre 1 minute et 1 heure
  • Capacité de mémoire de 5000 jeux de données avec mémorisation automatique ; mémoire supplémentaire de 200 points pour le stockage manuel
  • Mise hors tension automatique : réglable de 10 minutes à 24 heures
  • Reconnaissance automatique des tampons conformes aux normes DIN et NIST (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
  • Trois tampons techniques supplémentaires à 25 °C (4,00 / 7,00 / 10,00) en mémoire
  • Autotest et autodiagnostic avancés (diagnostic d'efficacité des électrodes, contrôle de dérive), icône d'étalonnage indiquant lorsqu'un réétalonnage est nécessaire
  • Faible consommation énergétique : 4 piles AA pour plus de 1000 heures d'utilisation
Informations de commande: Le kit prêt à l'emploi MU 6100 H S1 inclut le multimètre dans un boîtier en plastique solide, l'électrode de pH 111 en gel époxy avec un capteur de température intégré (câble de 1 m), un kit de démarrage (deux tampons de pH, un bécher en plastique), une sonde de conductivité CO 11 avec capteur de température intégré (câble de 1,5 m), un support et un manuel d'instructions (22 langues) sur CD-ROM. Le kit MU 6100 H S2 inclut également la sonde à oxygène galvanique OXY 11-3, un capteur de température intégré (câble de 3 m) et le kit de maintenance.
Des sondes de conductivité pour les conductivités faibles sont disponibles sur demande. Contactez votre agence Avantor pour plus d'informations.