Convivial grâce à son porte-électrode articulé et son boîtier IP 43, cet instrument offre une haute résolution et une grande fiabilité, permettant d'obtenir des mesures précises. Équipement complet avec sortie USB pour connexion à un ordinateur. Conforme aux BPL.
- Grand écran LCD avec affichage graphique et rétro-éclairage LED continu, montrant simultanément les valeurs pH/mV et de température
- Fonction d'enregistrement de données, réglable entre 1 minute et 1 heure; capacité de mémorisation de 5000 jeux de données
- Mise hors tension automatique: réglable de 10 min à 24 h
- Reconnaissance automatique des tampons conformes aux normes DIN et NIST (1,68 / 4,00 /6,86 / 9,18 / 12,54)
- Trois tampons techniques supplémentaires à 25 °C (4,00 / 7,00 / 10,00) en mémoire
- Autotest et autodiagnostic avancés (diagnostic d'efficacité des électrodes, contrôle de dérive); icône d'étalonnage indiquant lorsqu'un réétalonnage est nécessaire
- Faible consommation énergétique. Choix entre alimentation secteur et 4 piles AA pour plus de 1000 heures de fonctionnement
- Indicateur du niveau de batterie
Informations de livraison: Ready to use pH 1100L kit (662-1657) includes meter glass pH electrode with built-in pHenomenal 221 temperature sensor, 4 LR06 batteries, 1 m cable and articulated stand, 2×50 ml buffers (pH 4,00 and 7,00), 50 ml plastic beaker, short instructions and instruction manual (22 languages) on CD ROM and plugin power supply.
The life science kit pH 1100LB (662-1891) includes the LS 221 Biotech electrode with 1 m cable instead of the 221 electrode.