Imprimer
Monochlorure d'iode solution_SC 0.1 mol/l acc. Wijs, Titripur® Iodine_value, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Iodochloride
MQ100
1.09163.1000 1.09163.2500
1.09163.1000EA 63.12 EUR
1.09163.1000 1.09163.2500
Monochlorure d'iode solution_SC 0.1 mol/l acc. Wijs, Titripur® Iodine_value, Supelco®
Monochlorure d'iode
Formule: ClI
Poids moléculaire: 162.36 g/mol
Point d'ébullition: 97.3
Point de fusion: 26
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 40 °C
Numéro MDL: MFCD00011354
Numéro CAS: 7790-99-0
UN: 2789
ADR: 8 (3) II
Indice Merck: 13,05039
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.0995 - 0.1005
Measurement uncertainty +/- 0.0003
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.