Imprimer
Chaises, semi-debout et tabourets, PU
Fournisseur: Kango
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7KA80XHFO00512 7KA80YHFO00905 7NG35GDLR00905 7NG35GDLR02905 7NG35GDLU02905 7NG35GDLV00905 7NG40GBLU00512 7NG20GHLP02905 7NG40GBLR00512 7NG35NBPP00905 7NG35GHLP02905 7NG35GHLR00905 7NG35GHLR02512 7NG35GHLR02905 7NG35GHLU02905 7NG35GTLP01905 7NG35GDLV02512 7NG35NBPR00512 7NG35NBPR00905 7NG35NHPP00905 7NG35NHPP02905 7NG35NHPR02905 7NG40GBLP00905 7NG35GHLV02905 7NG35GHLP00905 7NG35GDLV02905 7NG20GHLP00512 7NG20GHLP02512 7NG20NHNP02905 7NG35GBLC00512 7NG35GBLC00905 7NG35GBLP00905 7NG35GBLR00512 7NG35GBLR00905 7NG20GHLP00905 7NG35GBLU00905 7NG40GBLU00905 7NG40GDLP01905 7NG40GHLP00905 7NG40GHLP01512 7NG40GHLP01905 7NG40GBLR00905 7NG20NHNP00905 7NG35GHLU02512 7NG35GTLP01512
139-0438EA 411 EUR
139-0438 139-1010 139-0720 139-0721 139-0722 139-0723 139-0739 BIEN7NG20GHLP02905 139-0738 139-0733 139-0697 139-0726 139-0727 139-0728 139-0730 139-0732 139-0724 BIEN7NG35NBPR00512 139-0734 139-1014 139-0735 139-0736 139-0737 139-0731 139-0725 139-1013 BIEN7NG20GHLP00512 BIEN7NG20GHLP02512 BIEN7NG20NHNP02905 139-0715 139-0716 139-0717 139-0718 139-1012 BIEN7NG20GHLP00905 139-0719 139-0740 139-0741 139-0742 139-0743 139-1016 139-1015 BIEN7NG20NHNP00905 139-0729 BIEN7NG35GTLP01512
Chaises, semi-debout et tabourets, PU
Chaises
Sièges ergonomiques en polyuréthane souple pour un maximum de confort. En PU souple, ils sont adaptés à tous les environnements de travail.
  • Ne surchauffe pas ou ne provoque pas de transpiration
  • Très solide : cette gamme résiste aux outils tranchants, aux étincelles, aux acides faibles et aux hydrocarbures
  • Se lavent facilement avec des produits ménagers ordinaires
  • Épaisseur de la mousse : 4 cm
Chaises:
Assise ergonomique noire ou bleue, de forme carrée et dossier incurvé pour un meilleur maintien lombaire
Poignée de transport intégrée
Dossier articulé réglable en hauteur et en profondeur (sièges standard)
Siège et inclinaison du dossier réglables indépendamment avec un levier maniable grâce à un mécanisme asynchrone (sièges asynchrones)
Dimensions de l'assise (L×P) : 410×390 mm
Dimensions du dossier (L×H) : 360×220 mm
Vérin à gaz avec absorbeur de chocs pour le réglage de la hauteur
5 pieds, résistant aux éraflures, socle renforcé
Sièges semi-assis :
Assise ergonomique noire ou bleue, de forme carrée
Dimensions de l'assise (L×P) : 410×390 mm
Vérin à gaz avec absorbeur de chocs pour le réglage de la hauteur
5 pieds, résistant aux éraflures, socle renforcé
Sièges position debout:
Concept ergonomique qui élimine la fatigue créée par le poids du corps lorsque vous êtes debout
Extrêmement stable et facile à déplacer
Il présente un encombrement minimal
Sa base est conçue pour ne pas interférer avec les mouvements de l'utilisateur
Base semi-circulaire en acier recouvert de PVC, revêtement en plastique satiné, dimensions (L×P): 490×330 mm
Dimension de l'assise (L×P): 345×175 mm
Vérin à gaz non pivotant et incliné, avec hauteur réglable et absorbeur de chocs
* 750 to 980 mm avec extention
Informations de commande: Toute la gamme de ces chaises est classée CF conformément à la recommandation D2 2000 du GPEM datée d'avril 2000.