Imprimer
Aérosol de congélation Cryolab, Q Path
Marques : VWR Q-Path Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00528200.EA 138 EUR
00528200. 13328202.
Aérosol de congélation Cryolab, Q Path
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Spécialement utilisé pour la congélation des pièces chirurgicales avant le processus de coupe avec cryostat ou avec un microtome de congélation.
  • Température de stockage: Ambiant
  • ONU 1950