Imprimer
Bleu de bromophénol ACS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol]
0449-25GEA 110 EUR
0449-25G 0449-50G
Bleu de bromophénol ACS
Bleu de bromophénol
Colorant marqueur pour gels d'acides nucléiques et de protéines. Également indicateur de pH (jaune à bleu, plage 3,0 - 4,6).
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Poids moléculaire: 669.97 g/mol
Point de fusion: 273 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Indice Merck: 13,01429
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Clarity of Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 3.0-4.6) Pass