Imprimer
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), style mocassin, X-Light, 7131032/7131037
Fournisseur: Abeba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7131032/35 7131032/36 7131032/37 7131032/38 7131032/39 7131032/40 7131032/41 7131032/42 7131032/43 7131032/44 7131032/45 7131032/46 7131032/47 7131032/48 7131037/35 7131037/36 7131037/37 7131037/38 7131037/39 7131037/40 7131037/41 7131037/42 7131037/43 7131037/44 7131037/45 7131037/46 7131037/47 7131037/48
ABEB7131032/35EA 97.6 EUR
ABEB7131032/35 ABEB7131032/36 ABEB7131032/37 ABEB7131032/38 ABEB7131032/39 ABEB7131032/40 ABEB7131032/41 ABEB7131032/42 ABEB7131032/43 ABEB7131032/44 ABEB7131032/45 ABEB7131032/46 ABEB7131032/47 ABEB7131032/48 ABEB7131037/35 ABEB7131037/36 ABEB7131037/37 ABEB7131037/38 ABEB7131037/39 ABEB7131037/40 ABEB7131037/41 ABEB7131037/42 ABEB7131037/43 ABEB7131037/44 ABEB7131037/45 ABEB7131037/46 ABEB7131037/47 ABEB7131037/48
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), style mocassin, X-Light, 7131032/7131037
Chaussures et bottes
ESD safety shoe made from smooth leather and fuel resistant PU sole.
  • Doublure spéciale absorbant la transpiration avec doublure Silver Point
  • Semelle intérieure remplaçable Air Clima Comfort, semelles intérieures orthopédiques possibles
  • Le traitement Sanitized® atténue les odeurs et la prolifération de bactéries
  • Semelle légère en polyuréthane antidérapante et système absorbant les chocs
  • Embout de protection en acier (200 J)
  • Coup de pied avec bande élastique
Colour: White or black
Couleur: Blanc/Noir
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S2, SRC.