Imprimer
Chaises et tabourets, Koncept
Fournisseur: Kango
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7NK90NBDU00905 7NK90NHDP01905 7NK91NBDU00905 7NK91NHDP01905 7NK93VHXX00905 7NK95VHXX00905 7NK95VHXX04905 7NK90NBDV00905 7NK90NBDR00905 7NK90NBDP00905 7NK90NBDC00905 7NK91NBDR00905 7NK91NBDC00905 7NK97GPDH00905 7NK91NHDP00905 7NK91NCDR00905 7NK91NBDV00905 7NK91NBDP00905 7NK97GPDU00905 7NK90NHDP00905 5NK90NBDP00P95 5NK90NBDC00P95 5NK90NBDR00P95 5NK90NBDU00P95 5NK90NBDV00P95 5NK90NHDP00P95 5NK90NHDP01P95 5NK91NBDP00P95 5NK91NBDC00P95 5NK91NBDR00P95 5NK91NBDU00P95 5NK91NBDV00P95 5NK91NHDP00P95 5NK91NHDP01P95 7NK93VHXX04905
139-0447EA 380 EUR
139-0447 139-0442 139-1017 139-1018 139-0457 BIEN7NK95VHXX00905 139-1019 139-0448 139-0441 139-0446 139-0445 139-0443 139-0453 BIEN7NK97GPDH00905 139-0456 BIEN7NK91NCDR00905 139-0455 139-0454 139-0458 139-0449 BIEN5NK90NBDP00P95 BIEN5NK90NBDC00P95 BIEN5NK90NBDR00P95 BIEN5NK90NBDU00P95 BIEN5NK90NBDV00P95 BIEN5NK90NHDP00P95 BIEN5NK90NHDP01P95 BIEN5NK91NBDP00P95 BIEN5NK91NBDC00P95 BIEN5NK91NBDR00P95 BIEN5NK91NBDU00P95 BIEN5NK91NBDV00P95 BIEN5NK91NHDP00P95 BIEN5NK91NHDP01P95 BIEN7NK93VHXX04905
Chaises et tabourets, Koncept
Chaises
Chaises ou tabourets ergonomiques et auto-adaptatifs en PU souple ou en bois.
Personne n'a une morphologie symétrique parfaite. C'est pourquoi les gens ont des problèmes de dos, avec parfois une sensation de jambes lourdes. La réponse à ce problème se trouve dans les principales caractéristiques des chaises et tabourets Koncept.
  • S’adapte automatiquement aux utilisateurs et à leurs positions
  • Facilite la mobilité, favorise la circulation sanguine et fait disparaître le mal de dos
  • Sans agrafes ni coutures
  • Resistant à l’abrasion
  • Base renforcée à cinq branches en acier noir résistant aux éraflures
  • Vérin à gaz noir à hauteur réglable avec absorption des chocs (sauf pour le modèle en acier inoxydable)
  • Disponible sans support lombaire
  • Dimensions du siège en PU (L×P) 410×400 mm
  • Dimensions du dossier en PU (L×H) : 375×110 mm
  • Dimensions du siège en mélamine (L×P) : 415×390 mm
  • Dimensions du dossier en mélamine (L×H) : 370×116 mm
Une bonne position de travail est une position dynamique qui permet de se déplacer et de faire des mouvements. En effet, les mouvements sont garants d'une bonne circulation sanguine.
Un siège incliné vers l'avant, divisé en deux parties, reposant sur des silent-blocs et formant un triangle, permet de rééquilibrer naturellement le corps et d'améliorer la circulation sanguine. Le siège Koncept possède une grande souplesse, ce qui permet une meilleure répartition de la pression lors des mouvements. L'orientation de l'assise facilite également une posture droite et minimise le stress de la colonne vertébrale.
Sur une chaise de travail, le dossier n'est que peu ou mal sollicité. Pour cette raison, Koncept n'est pas équipé d'un dossier standard mais d'un support lombaire qui a pour but d'aider l'utilisateur à trouver immédiatement la posture idéale.
PU seat dimensions (W×D): 410×400 mm
PU backrest dimensions (W×H): 375×110 mm
Melamine seat dimensions (WxD): 415×390 mm
Melamine backrest dimensions (W×H): 370×116 mm.