Kits d'isolement des plasmides, E.Z.N.A.® et E-Z 96® Fastfilter®
Marques : OMEGA BIO-TEKTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les kits E.Z.N.A.® Fastfilter® Plasmid purifient rapidement l'ADN plasmidique à l'aide de seringues avec filtre d'épuration des lysats, tandis que les kits E-Z 96® Fastfilter Plasmid utilisent des plaques d'épuration des lysats de 96 puits. Les kits Fastfilter® permettent un isolement des plasmides à moyenne et grande échelles en moins de 40 minutes.