Imprimer
Conteneur pour déchets dangereux
Fournisseur: HAMILTON ROBOTICS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
281520 199201 185319
736-0845EA 38 EUR
736-0845 736-0847 736-0846
Conteneur pour déchets dangereux
Boîtes Boîtes à déchets
La boîte s'utilise avec les goulottes d'évacuation 736-0847 et 736-0846.
  • Conteneur fourni avec sachet en PE jaune, épaisseur de la feuille 120 µm
  • Deux types de sachets pour conteneur
  • Sachets très résistants aux déchirures et aux perforations