En PP, blancs ou noirs. Ces réservoirs à réactifs de capacité de 60, 120 ou 200 ml peuvent être placés dans un bac de réactif sur les instruments de la gamme STAR. Les réservoirs sont disponibles en version autoportante ou non autoportante.
- Géométrie de fonds spéciale qui minimise les volumes résiduels
- Graduations des volumes, avec ou sans couvercle
- Un (60 ml), trois (200 ml) ou quatre (200 ml) brise-lames pour éviter les éclaboussures en cas de mouvement des récipients remplis
- Conformité IVD
- Autoclavables
Informations de commande: Les bacs ne sont pas fournis, ils doivent être commandés séparément.