Imprimer
VWR® Hitachi LaChromUltra II, LaChrom II, Colonnes pour HPLC
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
889-0901 889-0902 889-0903 889-0904 889-0905 889-0906 889-0908 889-0909 889-0910 889-0911 889-0912
554-4078EA 633 EUR
554-4078 554-4079 554-4080 554-4081 554-4082 554-4083 554-4085 554-4086 554-4087 554-4088 554-4089
VWR® Hitachi LaChromUltra II, LaChrom II, Colonnes pour HPLC
Colonnes pour chromatographie
Gel de base : matériau greffé, composé de silice organique-inorganique.
Teneur en carbone : 20% environ
Type de liaison : polymérique
Fermeture: oui