Matrice Corning® Matrigel®, sans rouge de phénol
Marques : CorningTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
La matrice Corning® Matrigel®, sans rouge de phénol, est recommandée pour les dosages nécessitant une détection colorimétrique (par exemple en fluorescence). La matrice de membrane basale Corning® Matrigel® est efficace pour la fixation et la différenciation des cellules épithéliales dépendantes du support à la fois normales et transformées, et d'autres types de cellules. Ces dernières incluent les neurones, les cellules de Sertoli, les cellules du cristallin de poussin, les cellules endothéliales vasculaires et les hépatocytes. La matrice Corning® Matrigel® influence l'expression génétique des hépatocytes chez le rat adulte, ainsi que la culture tridimensionnelle de cellules épithéliales mammaires chez la souris et chez l'humain. Elle facilite la régénération nerveuse périphérique in vivo, peut être utilisée pour des études du métabolisme et de toxicologie, et sert de base pour plusieurs types de tests d'invasion des cellules tumorales. La matrice Corning® Matrigel® fournit le substrat nécessaire pour l'étude de l'angiogenèse in vitro et in vivo. La matrice Corning® Matrigel® soutient également la propagation in vivo de tumeurs humaines chez des souris immunosuprimées.
- Mouse colonies routinely screened for pathogens via Mouse Antibody Production (MAP) testing
- Extensive PCR testing is performed to screen for a number of pathogens
- Tested and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma
- Protein concentrations determined by Lowry method
- Endotoxin units measured by Limulus Amoebocyte Lysate assay
- Matrigel Matrix gel stability tested for a period of 14 days at 37°C
- Biological activity determined for each lot using a neurite outgrowth assay.
Corning Matrigel matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a tumor rich in extracellular matrix proteins, including Laminin (a major component), Collagen IV, heparin sulfate proteoglycans, entactin/nidogen, and a number of growth factors.
Application
• Cell Growth and Differentiation
• Metabolism/Toxicology Studies
• Invasion Assays
• In Vitro and In Vivo Angiogenesis Assays
• In Vivo Angiogenesis Studies and Augmentation of Tumors in Immunosuppressed Mice
Preparation and Storage
Store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaws
Note: For research use only. Not intended for diagnostic or therapeutic procedures.
When warmed, the solution polymerizes to produce a biologically active matrix material resembling the mammalian cellular basement membrane. It is ideal for use with in vitro cell cultures of a broad range of cell types, including both primary and stem cell applications.