Imprimer
Cuves d'électroporation
Fournisseur: BIOZYM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
748010 748011 748020 748021 748040 748041
BZYM748010EA 455 EUR
BZYM748010 BZYM748011 BZYM748020 BZYM748021 BZYM748040 BZYM748041
Cuves d'électroporation
Cuvettes Cuves d'électroporation
Ces cuves d'électroporation stérilisées aux rayons gamma conviennent à tous les modéles d'électroporateurs actuellement sur le marché.
  • Fermeture étanche, mias facile à ouvrir
  • Écart de largeur inférieur à 0,026 mm
  • Cuves et surfaces d'électrodes particulièrementy lisses