Imprimer
Sets de mesure portatifs de l'activité de l'eau, HP23-AW-A
Fournisseur: ROTRONIC INSTRUMENTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HP23AWA-SET-40 HP23-AW-A
710-0995EA 3690 EUR
710-0995 620-2753
Sets de mesure portatifs de l'activité de l'eau, HP23-AW-A
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
L'activité de l'eau peut être mesurée dans des zones de production ou de stockage pour l'inspection de matériaux en vrac, les contrôles qualité du fromage, de la viande, du tabac, des matériaux de construction, des aliments pour animaux, des produits de boulangerie, du papier, des médicaments, de l'horticulture, de l'agriculture... Cet instrument comprend des fonctionnalités avancées pour la durée de conservation des aliments et des produits pharmaceutiques et cosmétiques pendant leur stockage. Il documente l'apparition et la prolifération de micro-organismes.
  • Fonction de charge de la batterie
  • Alarme sonore pour indiquer la fin de la mesure
  • Étalonnage par le client possible avec les étalons appropriés
  • Sauvegarde jusqu'à 20 000 enregistrements de données avec % HR, °C/°F, date et heure
  • Fonction rapide pour des résultats de mesure rapides : généralement quatre à cinq minutes
  • Mesure de l'humidité relative, de la température et tous les calculs psychrométriques
* Uniquement pour les instruments de mesure de l'activité de l'eau, par exemple l'HygroPalm 23-AW-A et l'HygroLab C1.
Informations de commande: Merci de bien vouloir noter que les sondes ne sont pas incluses et doivent être commandées séparemment.
Informations de livraison: Fournis avec une batterie et un certificat de réglage en usine.