Imprimer
Moules du socle en acier inoxydable, Parafree
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
39LC-700-1 39LC-700-2 39LC-700-3 39LC-700-4 39LC-700-5
720-2672EA 55.4 EUR
720-2672 720-2673 720-2674 LEIH39LC-700-4 LEIH39LC-700-5
Moules du socle en acier inoxydable, Parafree
Moules Moules pour l'histologie
Les moules du socle en acier inoxydable Parafree disposent de parois plus hautes que les autres moules de socle sur le marché, afin d'éliminer l'excès la paraffine autour du bloc. Cette conception unique produit blocs de paraffine qui nécessitent un raclage réduit de 80 % avant la découpe.
  • Coins nets du moule pour faciliter la mise en place immédiate du ruban