Imprimer
Réfractomètres portables, IFT
Fournisseur: Reichert
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Rhino
635-2110EA 366 EUR
635-2110
Réfractomètres portables, IFT
Réfractomètres Réfractomètres portables
Ces réfractomètres portables sont conçus pour la détermination du rapport ou de la concentration des fluides et lubrifiants industriels solubles dans l'eau.