Imprimer
Lamelles couvre-objets, rondes, Nunc Thermanox
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
174950 174969 174977 174985
734-2117EA 498 EUR
734-2117 734-2172 734-2173 734-2118
Lamelles couvre-objets, rondes, Nunc Thermanox
Lamelles couvre-objet
Ces lamelles couvre-objets restent à plat dans le cadre d'une utilisation normale.
  • Résistantes aux solvants courants
  • Autofluorescentes entre 380 et 545 nm
  • Traitement de surface d'un côté pour une adhérence et une croissance cellulaires optimales