Imprimer
Décalcifiants Q Path®, DC2 à action moyenne
Marques : VWR Q-Path Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11028304.EA 172 EUR
11028304. 11028306.
Décalcifiants Q Path®, DC2 à action moyenne
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Contient un mélange d'acides chlorhydriques.
  • Mélange sans formol, conçu pour être utilisé pour détartrer les tissus de plus grande taille ayant déjà été fixés
  • Volume recommandé : 20x le volume du fragment
Prêt à l'emploi pour les applications en laboratoires d'histologie et de pathologie.