Imprimer
Calcium chlorure dihydraté, EMPROVE® ESSENTIAL E509, FCC, BP, Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Calcium chlorure à 2 molécules d'eau
1.42002.5000 1.42002.9029 1.42002.9525 1.42002.1000
1.42002.5000EA 398 EUR
1.42002.5000 1.42002.9029 1.42002.9525 1.42002.1000
Calcium chlorure dihydraté, EMPROVE® ESSENTIAL E509, FCC, BP, Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Calcium chlorure dihydraté
pH value: 4.5 - 8.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Solubility: 1280 g/l
Formule: CaCl₂·2H₂O
Poids moléculaire: 147.01 g/mol
Point d'ébullition: 1600
Point de fusion: 176
Densité: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Indice Merck: 13,01660