Imprimer
n-Heptane
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): high purity solvents
MQ100
1.04360.1000 1.04360.2500
1.04360.1000EA 185 EUR
1.04360.1000 1.04360.2500
n-Heptane
n-Heptane
n-Heptane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Poids moléculaire: 100.20 g/mol
Point d'ébullition: 98.4
Point de fusion: –90.6 °C
Densité: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM