Imprimer
IP ActivFlo Biopsy III cassettes, loose
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
39LC-625-1 39LC-625-5 39LC-625-10 39LC-625-11 39LC-625-2 39LC-625-3 39LC-625-6 39LC-625-7 39LC-625-8 39LC-625-9 39LC-625-4
720-2363EA 196 EUR
720-2363 720-2662 720-2652 720-2654 720-2656 720-2658 720-2664 720-2666 720-2668 720-2670 720-2660
IP ActivFlo Biopsy III cassettes, loose
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Les cassettes IP ActivFlo III sont équipées d'une conception de pores « Fluidic Flow » brevetée pour un échange de réactif maximal. Avec leur taille de pores de 0,26 mm, les cassettes peuvent sécuriser les plus petits échantillons, ce qui élimine le besoin de sachets à biopsie et d'éponges. Les cassettes comportent également des parois inclinées qui créent un panier pour la gestion des petits tissus. Ces cassettes en deux parties avec couvercle à charnières ont été conçues pour l'imprimante à cassettes IP C Leica, avec
  • Disponibles en vrac pour un chargement facile de l'imprimante
  • Faites votre choix parmi 500 couleurs